Learn More
Euro Protection™ Zapatos de seguridad de corte alto Marble
Descripción
- Cuello acolchado y lengüeta de fuelle para un ajuste ceñido.
- Puente que proporciona rigidez torsional.
- Exterior de cuero nubuck.
- Forro no tejido que absorbe la humedad.
- Plantilla extraíble, textil y de espuma.
- Puntera compuesta.
- Suela no metálica (tejido compuesto) resistente a perforaciones.
- Entresuela de poliuretano inyectado.
- Suela de poliuretano.
- Un par de cordones de repuesto.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marrón |
| Material de revestimiento | Forro no tejido que absorbe la humedad. |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 41 |
| Características exclusivas | Plantilla extraíble textil y de espuma, suela no metálica (tejido compuesto) resistente a perforaciones, entresuela de poliuretano inyectado, suela de poliuretano. |
| Material de la suela | Poliuretano, tejido compuesto |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Peso (métrico) | 694 g por zapato de talla 8 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20345: 2011 |
| Tipo de producto | Zapato de seguridad |