Learn More
Maraviroc, TRC
Código de producto. 30134597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134597 25 mg 25 miligramos
30132961 50 mg 50 miligramos
17972345 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134597 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM19300025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 376348-65-1
Fórmula molecular C29 H41 F2 N5 O
Peso molecular (g/mol) 513.67
Sinónimo Cyclohexanecarboxamide, 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-[(3-exo)-3-[3-methyl-5-(1-methylethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenylpropyl]-, 4,4-Difluoro-N-[(1S)-3-[(3-exo)-3-[3-methyl-5-(1-methylethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenylpropyl]cyclohexanecarboxamide, 4,4-Difluoro-N[(1S)-3-[(1R,5S)-3-(3-methyl-5-propan-2-yl-1,2,4-triazol-4-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]-1-phenylpropyl]cyclohexane-1-carboxamide, Celsentri, Maraviroc, Selzentry, UK 427857
Nombre IUPAC 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-[(1R,5S)-3-(3-metil-5-propano-2-il-1,2,4-triazol-4-il)-8-azabiciclo[3.2.1]octan-8-il]-1-fenilpropil]ciclohexano-1-carboxamida
SMILES CC(C)c1nnc(C)n1[C@@H]2C[C@H]3CC[C@@H](C2)N3CC[C@H](NC(=O)C4CCC(F)(F)CC4)c5ccccc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maraviroc
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H41F2N5O/c1-19(2)27-34-33-20(3)36(27)25-17-23-9-10-24(18-25)35(23)16-13-26(21-7-5-4-6-8-21)32-28(37)22-11-14-29(30,31)15-12-22/h4-8,19,22-26H,9-18H2,1-3H3,(H,32,37)/t23-,24+,25-,26-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.3279
Porcentaje de pureza >95%