Learn More
maraviroc, Mikromol™
Descripción
Maraviroc
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Maraviroc |
| CAS | 376348-65-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Maraviroc |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C29 H41 F2 N5 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Cyclohexanecarboxamide, 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-[(3-exo)-3-[3-methyl-5-(1-methylethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenylpropyl]-, 4,4-Difluoro-N-[(1S)-3-[(3-exo)-3-[3-methyl-5-(1-methylethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-1-phenylpropyl]cyclohexanecarboxamide, 4,4-Difluoro-N[(1S)-3-[(1R,5S)-3-(3-methyl-5-propan-2-yl-1,2,4-triazol-4-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]-1-phenylpropyl]cyclohexane-1-carboxamide, Celsentri, Maraviroc, Selzentry, UK 427857, UK-427,857 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H41F2N5O/c1-19(2)27-34-33-20(3)36(27)25-17-23-9-10-24(18-25)35(23)16-13-26(21-7-5-4-6-8-21)32-28(37)22-11-14-29(30,31)15-12-22/h4-8,19,22-26H,9-18H2,1-3H3,(H,32,37)/t23-,24+,25?,26-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)c1nnc(C)n1C2C[C@H]3CC[C@@H](C2)N3CC[C@H](NC(=O)C4CCC(F)(F)CC4)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-[(1R,5S)-3-(3-metil-5-propan-2-il-1,2,4-triazol-4-il)-8-azabiciclo[3.2.1]octan-8-il]-1-fenilpropil]ciclohexano-1-carboxamida |
| Mostrar más |