Learn More
Maraviroc, MedChemExpress
Código de producto. 16481647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481647 50 mg 50 miligramos
16458187 5 mg 5 miligramos
16416066 100 mg 100 miligramos
16405478 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13004
MedChemExpress Maraviroc (UK-427857) is a selective CCR5 antagonist with activity against human HIV.
Maraviroc (UK-427857) is a selective CCR5 antagonist with activity against human HIV.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maraviroc
CAS 376348-65-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H41F2N5O
Cantidad 50 mg
Sinónimo UK-427857
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (97.34 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 6.5 mg/mL (12.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1CCC(F)(F)CC1)N[C@H](C2=CC=CC=C2)CCN3[C@H]4C[C@@H](N5C(C)=NN=C5C(C)C)C[C@@H]3CC4
Peso molecular (g/mol) 513.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.67
Porcentaje de pureza 98.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus