Learn More
Thermo Scientific™ Maratón de 11mm de diámetro interno Septos en tarro de vidrio
Código de producto. 15204543 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
11 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
15204543 11 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15204543 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 313P3233
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Utilice septos BTO de bajo sangrado y elevada robustez para las exigentes aplicaciones de GC-MS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Silicona de curado neutro
Para utilizar con (equipo) Instrumentos Trace y Focus GC
Material Silicona
Diámetro interior (métrico) 11 mm