Learn More
Clorhidrato de maprotilina, TRC
Código de producto. 30469679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469679 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30469679 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM188000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maprotiline Hydrochloride
CAS 10347-81-6
Fórmula molecular C20 H23 N . Cl H
Cantidad 100 mg
Sinónimo 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1), 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (9CI), 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-propylamine, N-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), 9,10-Dihydro-9-(3-methylaminopropyl)-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9-propylamine, 9,10-dihydro-N-methyl-, hydrochloride, 9-[γ-(Methylamino)propyl]-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, Ba 34276, CIBA 34,276Ba, CIBA 34276 hydrochloride, Deprilept, Ladiomil, Ludiomil, Maprotiline hydrochloride, Psymion
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23N.ClH/c1-21-14-6-12-20-13-11-15(16-7-2-4-9-18(16)20)17-8-3-5-10-19(17)20;/h2-5,7-10,15,21H,6,11-14H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
Nombre IUPAC Clorhidrato de N-metil-9,10-etanoantraceno-9(10H)-propanamina
Peso molecular (g/mol) 313.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.1597