Learn More
Maprotiline hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16492136
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492136 500 mg 500 miligramos
16428316 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492136 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0444
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Maprotiline hydrochloride is a selective noradrenalin re-uptake inhibitor and a tetracyclic antidepressant.
Maprotiline hydrochloride is a selective noradrenalin re-uptake inhibitor and a tetracyclic antidepressant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maprotiline hydrochloride
CAS 10347-81-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24ClN
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (265.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 2.2 mg/mL (7.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNCCCC1(CC2)C3=CC=CC=C3C2C4=CC=CC=C14.Cl
Peso molecular (g/mol) 313.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.86
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation