Learn More
Maprotilina HCl, Lipomed
Código de producto. 30462555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462555 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30462555 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMMPT1217HC50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Maprotilina.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maprotiline Hydrochloride
CAS 10347-81-6
Nombres de analitos o componentes Maprotiline Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H23 N . Cl H
Sinónimo 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1), 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (9 CI), 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propylamine, N-methyl-, hydrochloride (7 CI,8 CI), 9,10-Dihydro-9-(3-methylaminopropyl)-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9-propylamine, 9,10-dihydro-N-methyl-, hydrochloride, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CNCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
Nombre IUPAC Clorhidrato de N-metil-9,10-etanoantraceno-9(10 H)-propanamina
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 313.86
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 313,1597 g/mol