Learn More
Maprotilina HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre), Lipomed
Descripción
Maprotilina HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Maprotiline Hydrochloride |
| CAS | 10347-81-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Maprotiline Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C20 H23 N . Cl H |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Sinónimo | 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1), 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propanamine, N-methyl-, hydrochloride (9 CI), 9,10-Ethanoanthracene-9(10 H)-propylamine, N-methyl-, hydrochloride (7 CI,8 CI), 9,10-Dihydro-9-(3-methylaminopropyl)-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9-propylamine, 9,10-dihydro-N-methyl-, hydrochloride, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba, CIBA 34,276 Ba |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CNCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de N-metil-9,10-etanoantraceno-9(10 H)-propanamina |
| Mostrar más |