Learn More
Maprotilina EP Impureza B (como hidrocloruro), Mikromol™
Descripción
Maprotilina EP Impureza B (como hidrocloruro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)-N-[3-(9,10-ethanoanthracen-9(10H)-yl)propyl]-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 2724727-05-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)-N-[3-(9,10-ethanoanthracen-9(10H)-yl)propyl]-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C39 H41 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Maprotiline Hydrochloride Imp. B (EP), Maprotiline Imp. B (EP), 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)-N-[3-(9,10-ethanoanthracen-9(10H)-yl)propyl]-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Maprotiline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Maprotiline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Maprotiline Impurity B as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21ClN2O2.2ClH/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24;;/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24);2*1H |
| SMILES | Cl.CN(CCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24)CCCC56CCC(c7ccccc57)c8ccccc68 |
| Peso molecular (g/mol) | 560.21 |
| Mostrar más |