Learn More
Clorhidrato de maprotilina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Maprotiline-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1794942-12-3 |
| Fórmula molecular | C20H19D5ClN |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Methyl-9,10-ethanoanthracene-9(10H)-propanamine-d5 Hydrochloride, N-Methyl-9,10-ethanoanthracene-9(10H)-propylamine-d5 Hydrochloride, Ba-34276-d5, Deprilept-d5, Ludiomil-d5, Psymion-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23N.ClH/c1-21-14-6-12-20-13-11-15(16-7-2-4-9-18(16)20)17-8-3-5-10-19(17)20;/h2-5,7-10,15,21H,6,11-14H2,1H3;1H/i1D3,14D2; |
| SMILES | [2H]C(NC([2H])([2H])[2H])([2H])CCC1(CC2)C3=C(C=CC=C3)C2C4=CC=CC=C41.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 318.9 |