Learn More
Clorhidrato de mapenterol, TRC
Código de producto. 17952485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17952485 25 mg 25 miligramos
17982125 10 mg 10 miligramos
17903495 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17952485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM18700025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54238-51-6
Fórmula molecular C14 H20 Cl F3 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 361.23
Sinónimo Benzenemethanol, 4-amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylpropyl)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylpropyl)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)-, monohydrochloride (9CI), 4-Amino-3-chloro-α-[[(1,1-dimethylpropyl)amino]methyl]-5-(trifluoromethyl)benzenemethanol hydrochloride (1:1), Mapenterol hydrochloride
Nombre IUPAC 1-[4-amino-3-cloro-5-(trifluorometil)fenilo]-2-(2-metilbutan-2-ilamino)etanol; Cloruro
SMILES Cl.CCC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mapenterol hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20ClF3N2O.ClH/c1-4-13(2,3)20-7-11(21)8-5-9(14(16,17)18)12(19)10(15)6-8;/h5-6,11,20-21H,4,7,19H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.0983
Porcentaje de pureza >95%