Learn More
Clorhidrato de mapenterol D11, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mapenterol D11 hydrochloride |
| CAS | 1325559-18-9 |
| Fórmula molecular | C14 2H11 H9 Cl F3 N2 O . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-[4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-[[1,1,1,3,3,4,4,4-octadeuterio-2-(trideuteriomethyl)butan-2-yl]amino]ethanol hydrochloride, Mapenterol-D11 hydrochloride, Mapenterol-d11 hydrochloride (2-methylbutan-2-yl-d11) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20ClF3N2O.ClH/c1-4-13(2,3)20-7-11(21)8-5-9(14(16,17)18)12(19)10(15)6-8;/h5-6,11,20-21H,4,7,19H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3,4D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(c1)C(F)(F)F)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-[4-amino-3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-2-[[1,1,1,3,3,4,4,4-octadeuterio-2-(trideuteriometil)butan-2-il]amino]etanol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 372.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.1673 g/mol |