missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAP2K1 Mouse anti-Canine, Human, Mouse, Clone: OTI3C1, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17615121
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17615121 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17615121 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor CF506069

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

MEK1 (mitogen activated protein kinase kinase, ERK kinase 1, microtubule-associated protein 2 kinase) is a dual specificity kinase and catalyses both a threonine and a tyrosine residue on MAP kinases ERK1 and ERK2. Mek1 is activated by phosphorylation of serine 218 and 222 residues by Raf1. It is known to be involved in the signaling during stress activate response, apoptosis and proliferative induction by cytokines. Mutations in MEK1 can lead to cardiofaciocutaneous syndrome.

Especificaciones

Antígeno MAP2K1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3C1
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica MAP2K1
N.º de referencia del gen P31938, Q02750
Alias de gen CFC3, MAPKK1, MEK1, MKK1, PRKMK1
Símbolos de los genes MAP2K1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human MAP2K1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26395, 478347, 5604
Especies diana Canine, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.