Learn More
MAP1LC3A 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Código de producto. 16195953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16195953 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16195953 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00084557T01.100uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Cell transient overexpression lysate for MAP1LC3A
MAP1A and MAP1B are microtubule-associated proteins which mediate the physical interactions between microtubules and components of the cytoskeleton. MAP1A and MAP1B each consist of a heavy chain subunit and multiple light chain subunits. The protein encoded by this gene is one of the light chain subunits and can associate with either MAP1A or MAP1B.
  • Transfected cell line: 293T
  • Plasmid: pCMV-MAP1LC3A full-length
  • Host: Human
  • Theoretical molecular weight: 13.42kDa
  • Storage buffer: 1X sample buffer (50mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300mM 2-mercaptoethanol, 0.01% bromophenol blue)
Western blotting
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción MAP1LC3A 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen BC015810
Peso molecular 13.31
Intervalo de pH 6.8
Plásmido pCMV-MAP1LC3A full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-MAP1LC3A antibody (H00084557-B01) by western blotting
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.