Learn More
MAO-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16473089
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473089 1 mg 1 miligramo
16470109 10 mg 10 miligramos
16422308 5 mg 5 miligramos
16400636 20 mg 20 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473089 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00015
MedChemExpress MAO-IN-1 is a monoamine oxidase B (MAO B) inhibitor with an IC50 of 20 nM.
MAO-IN-1 is a monoamine oxidase B (MAO B) inhibitor with an IC50 of 20 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MAO-IN-1
CAS 124991-40-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19ClO4
Cantidad 1 mg
SMILES O[C@@H](COC)COC1=CC=C(OCC2=CC=CC(Cl)=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 322.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.78
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation