Learn More
Manumicina A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Manumycin A |
| CAS | 52665-74-4 |
| Fórmula molecular | C31H38N2O7 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | (2E,4E,6R)-N-[(1S,5S,6R)-5-Hydroxy-5-[(1E,3E,5E)-7-[(2-hydroxy-5-oxo-1-cyclopenten-1-yl)amino]-7-oxo-1,3,5-heptatrien-1-yl]-2-oxo-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-en-3-yl]-2,4,6-trimethyl-2,4-decadienamide, (2E,4E,6R)-N-[(1S,5S,6R)-5-Hydroxy-5-[(1E,3E,5E)-7-[(2-hydroxy-5-oxo-1-cyclopenten-1-yl)amino]-7-oxo-1,3,5-heptatrienyl]-2-oxo-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-en-3-yl]-2,4,6-trimethyl-2,4-decadienamide, Manumycin, 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, 2,4-decadienamide deriv., (-)-Manumycin A, NSC 622141, UCF 1C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H38N2O7/c1-5-6-11-19(2)16-20(3)17-21(4)30(38)32-22-18-31(39,29-28(40-29)27(22)37)15-10-8-7-9-12-25(36)33-26-23(34)13-14-24(26)35/h7-10,12,15-19,28-29,34,39H,5-6,11,13-14H2,1-4H3,(H,32,38)(H,33,36)/b8-7+,12-9+,15-10+,20-16+,21-17+/t19-,28-,29-,31+/m1/s1 |
| SMILES | CCCC[C@@H](C)\C=C(/C)\C=C(/C)\C(=O)NC1=C[C@@](O)(\C=C\C=C\C=C\C(=O)NC2=C(O)CCC2=O)[C@@H]3O[C@@H]3C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 550.64 |