Learn More
Manumicina A, MP Biomedicals™
Código de producto. 15907315 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
15907315 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 15907315 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0218366605
Un antibiótico que actúa como un inhibidor potente y selectivo de la farnesiltransferasa.
  • Al agregar un grupo farnesilo al -SH de la cisteína cerca del extremo de las proteínas objetivo, la farnesiltransferasa modifica postraduccionalmente las proteínas para formar enlaces tioéter.
  • Se utiliza como antibiótico y en diferentes ramas de investigación.
  • La farnesilación permite que las proteínas se asocien a la membrana.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manumicina A
CAS 52665-74-4
Sinónimo Manumicina A, manumicina, Ucfi-C, AC1O5PHE, UNII-OIQ298X4XD
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C31H38N2O7
Color Marrón anaranjado
Pureza >95
Peso molecular 550.65
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Primaquine bisphosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Primaquine bisphosphate