Learn More
Slice™ Rasqueta de uso general manual con hoja de seguridad
Código de producto. 16453649
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro/Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16453649 Negro/Naranja cada uno
1 options
Código de producto. 16453649 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.55€
    33.36€ / paquete de 1
    Ahorro 5.19€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Rasqueta de retracción manual con hoja de seguridad finger-friendly™ duradera
  • Tipo de hoja instalada: punta redondeada
  • Mango de nailon duradero con agarre cómodo de tacto suave
  • Diseño ambidiestro
  • Cuchillas compatibles: 10526, 10528
  • Finger-friendly™ El borde dura 11 veces más que el metal.
  • La hoja químicamente inerte nunca se oxida
  • Hoja sin chispas, no conductiva y no magnética
  • Hoja sin aceite ni lubricante
  • Reduce las lesiones y los costes
  • Cambio de hoja sin herramienta
  • El mango incluye un orificio para el cordón
  • Ideal para rascar pintura, óxido y adhesivos
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longitud (imperial) 5,39 in
Longitud (métrico) 137 mm
Material GFN, TPEE, POM y óxido de circonio
Color Negro/Naranja
Para utilizar con (aplicación) Corte de seguridad
Incluye 1 hoja de cerámica de punta redondeada
N.° por paquete 1 unidad
Peso (imperial) 2,33 oz
Peso (métrico) 66,1 g
Anchura (imperial) 2,88 in
Anchura (métrico) 73,2 mm
Tipo de mango Pala fija
Tipo de producto Raspador