Learn More
Slice™ Cuchilla de uso general manual
Descripción
- Tipo de mango: 5 posiciones
- Mango de nailon duradero reforzado con fibra de vidrio
- Cuchillas compatibles: Slice™ 10526, 10528
- Finger-friendly™ El borde se mantiene nítido 11 veces más tiempo
- Reduce las lesiones y los costes
- Hoja sin chispas no conductora
- Diseño ambidiestro
- El orificio para cordón mantiene la herramienta a mano
- Cambio de hoja sin herramienta
- Menos cambios de hoja = menos lesiones
- Ofrece dos profundidades de corte
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Papers, Bags, Boxes, Tubes |
| Longitud (imperial) | 6,06 in |
| Longitud (métrico) | 154 mm |
| Material | GFN, POM, acero al carbono y óxido de circonio |
| Color | Negro/Naranja |
| Para utilizar con (aplicación) | Corte de seguridad |
| Incluye | 1 hoja de cerámica |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Peso (imperial) | 2,35 oz |
| Peso (métrico) | 66,5 g |
| Mostrar más |