Learn More
Buerkle™ Bomba de disolvente accionada con la mano
Código de producto. 10238232
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
10 l/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
10238232 10 l/min 1 PCS
1 options
Al retirar líquidos inflamables, el barril y la bomba deben estar conectados a tierra. Utilice equipo antiestático.
Código de producto. 10238232 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 56031000
En stock
Al retirar líquidos inflamables, el barril y la bomba deben estar conectados a tierra. Utilice equipo antiestático.
La bomba de disolvente accionada con la mano para recipientes de hojalata Buerkle™ elimina la contaminación de disolventes orgánicos y aromatizantes.
  • Funciona según el principio de sobrepresión: un exceso de presión se acumula en el depósito y la bola de la bomba obliga al líquido a salir del recipiente.
  • Todas las piezas en contacto con el medio están fabricadas en acero inoxidable AISI 304 y PTFE.
  • Tubo de descarga rígido con llave de paso
  • Adecuado para contenedores con rosca R de 2 in
  • Adaptador de rosca para recipientes disponibles en el mercado como accesorio
  • Profundidad de inmersión de 60 cm, capacidad de la bomba de aprox. 10 L/min.
  • La bomba se puede cerrar completamente con las dos válvulas de bola para que no se puedan escapar vapores peligrosos después de la dispensación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 9001
Fondo (métrico) Profundidad de inmersión: 60 cm
Material PTFE, acero inoxidable (carcasa)
Peso (métrico) 0,25 kg
Caudal 10 l/min
Tipo de bomba Bomba de disolvente accionada con la mano
Aplicaciones Comercial
Para utilizar con (equipo) For containers up to 60 L
Fondo (imperial) 23.62 in.