Learn More
Slice™ Desgarrador de costuras manual
Descripción
- Desgarrador de costuras delgado y duradero con una hoja cerámica segura
- La hoja cerámica es químicamente inerte, no magnética, sin chispas y nunca se oxida
- El diseño ergonómico ayuda a reducir la tensión de la mano asociada con el uso prolongado de la herramienta
- El orificio para cordón mantiene la herramienta cerca para reparaciones rápidas
- Ideal tanto para entornos de artesanía como de fabricación
- Se engancha suavemente y corta la rosca sin tirones excesivos en el material circundante
- La hoja 10536 instalada tiene una punta redondeada; se encuentra disponible, por separado, una hoja 10537 de punta puntiaguda.
- Dos profundidades de corte
- La punta redondeada instalada evita pinchazos.
- Tipo de hoja instalada: Punta redondeada
- Mango de nailon duradero
- Diseño ambidiestro
- Cuchillas compatibles: 10536, 10537
- Hoja sin aceite ni lubricante
- Reduce las lesiones y los costes
- Cambio de hoja sin herramienta
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Desgarrador de costuras |
| Para utilizar con (equipo) | Hoja 10536, 10537 |
| Longitud (imperial) | 5,79 in |
| Longitud (métrico) | 147 mm |
| Material | GFN, POM, acero inoxidable, acero al carbono y óxido de circonio |
| Color | Negro/Naranja |
| Descripción | Retracción manual |
| Para utilizar con (aplicación) | Artesanía y fabricación |
| Incluye | 1 hoja 10536 cerámica de desgarrador de costuras |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Mostrar más |