Learn More
Slice™ Cortador tipo bolígrafo manual
Código de producto. 16403619
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro/Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16403619 Negro/Naranja cada uno
1 options
Código de producto. 16403619 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10513
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Presenta una hoja de seguridad finger-friendly™ fabricada con cerámica avanzada
  • Tipo de mango: 3 posiciones
  • Mango de nailon duradero reforzado con fibra de vidrio
  • Cuchillas compatibles: Slice™ 10404, 10408
  • Reduce las lesiones y los costes
  • El orificio para cordón mantiene la herramienta a mano
  • Hoja sin chispas no conductora
  • Diseño ambidiestro
  • Cambio de hoja sin herramienta
  • Finger-friendly™ El borde se mantiene nítido 11 veces más tiempo
  • Menos cambios de hoja = menos lesiones
  • Ofrece dos profundidades de corte
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longitud (imperial) 5,26 in
Longitud (métrico) 133,50 mm
Material ABS, GFN, POM, acero al carbono y óxido de circonio
Color Negro/Naranja
Para utilizar con (aplicación) Corte de seguridad
Incluye 1 hoja de cerámica
N.° por paquete 1 unidad
Peso (imperial) 1,02 oz
Peso (métrico) 29 g
Anchura (imperial) 0,68 in
Anchura (métrico) 17,35 mm
Tipo de mango 3 posiciones
Tipo de producto Cortador de caja, cuchilla de uso general