Learn More
Slice™ Minicortador manual
Código de producto. 16423619
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro/Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16423619 Negro/Naranja cada uno
1 options
Código de producto. 16423619 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.28€
    16.69€ / paquete de 1
    Ahorro 2.59€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
El minicortador manual Slice™ ofrece una opción de retracción manual con una hoja que se bloquea.
  • Versión de retracción manual del popular Minicortador
  • Imán integrado
  • Fácil cambio de hoja para uso con la mano izquierda
  • Hoja Finger-friendly™
  • Para el corte repetitivo, los usuarios consideran que la retracción manual es una forma más fácil de manejar las herramientas de corte: solo tienen que colocar la hoja en la posición expuesta y cortar.
  • Se suministra con una hoja de punta redondeada pero es compatible con hojas de punta puntiaguda opcionales, todas con el mismo diseño de filo que las hace más seguras de manejar que las hojas tradicionales.
  • Tipo de hoja instalada: Punta redondeada
  • El mango cuenta con un imán integrado
  • Diseño ambidiestro: Invertir la orientación de la hoja para zurdos
  • La hoja Finger-friendly™ corta con eficacia
  • Menos cambios de hoja reducen las lesiones y los costes
  • Hoja sin chispas, no conductiva y no magnética
  • La hoja químicamente inerte nunca se oxida
  • Hoja sin aceite ni lubricante
  • Hoja de óxido de circonio 100%
  • El filo de la hoja dura hasta 11,2 veces más que el metal
  • Cuchillas compatibles: 10404, 10408
  • Cambio de hoja sin herramienta
Especificaciones
Tipo de producto Cuchilla de uso general
Para utilizar con (equipo) Hoja 10404, 10408
Longitud (imperial) 2,44 in
Longitud (métrico) 62,0 mm
Material ABS, POM, imán NdFeB y óxido de circonio
Color Negro/Naranja
Para utilizar con (aplicación) Corte industrial
Incluye 1 hoja 10404 de cerámica de punta redondeada
N.° por paquete 1 unidad
Peso (imperial) 0,63 oz
Peso (métrico) 17,82 g
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38 mm