Learn More
Slice™ Cuchilla de uso general con mango metálico manual
Descripción
- El control deslizante de retracción manual ofrece tres posiciones de corte fijas para diferentes tareas, así como una posición completamente retraída para un almacenamiento seguro.
- El almacenamiento de cuchillas integrado está diseñado para albergar una cuchilla de repuesto.
- El filo Finger-friendly™ reduce las laceraciones.
- Excelente resistencia al desgaste
- Las hojas son químicamente inertes, lo que implica que nunca se oxidan.
- Tipo de hoja instalada: Punta redondeada
- Mango de metal duradero con acabado de textura pesada
- Retracción manual con 3 posiciones de corte
- Diseño ambidiestro
- Reduce las lesiones y los costes
- Hoja sin chispas, no conductiva y no magnética
- La hoja químicamente inerte nunca se oxida
- Hoja sin aceite ni lubricante
- Hoja de óxido de circonio 100%
- Menos cambios de hoja implican menos lesiones
- Cuchillas compatibles: 10523, 10524, 10525
- Cambio de hoja sin herramienta
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cuchilla de uso general |
| Para utilizar con (equipo) | Hoja 10524, 10523, 10525 |
| Longitud (imperial) | 6,69 in |
| Longitud (métrico) | 170 mm |
| Material | Acero al carbono, aleación aluminio-acero, aleación zinc-acero, GFN, TPR, acero inoxidable y óxido de circonio |
| Color | Gris/naranja |
| Descripción | Retracción manual |
| Para utilizar con (aplicación) | Corte industrial |
| Incluye | 1 hoja de cerámica 10524 de punta redondeada |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Mostrar más |