Descripción
- Cubis™ II Pantalla táctil a color MCA para una configuración rápida y sencilla de parámetros y flujos de trabajo.
- Flujos de trabajo de calibración integrados para ABA, ABBA, AB Ciclos de BnA para garantizar una comparación de masa eficiente y sin errores.
- Función totalmente integrada para determinar la incertidumbre de la medición de acuerdo con OIML y ASTM recomendaciones.
- Filtros para una adaptación óptima del comparador de masas a las condiciones ambientales.
- Se integran como programas estándar aplicaciones adicionales para la determinación de densidad, estadísticas e identificadores individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Registro sencillo de datos de peso de referencia.
- Visualización del rango de pesaje continuo: Se puede mostrar cualquier peso entre 0 g y la capacidad máxima
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 211 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
| Legibilidad | 0,001 mg |
| Tipo | Comparador |