Learn More
Slice™ Cuchilla industrial manual
Código de producto. 16453639
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro/Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16453639 Negro/Naranja cada uno
1 options
Código de producto. 16453639 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.37€
    43.64€ / paquete de 1
    Ahorro 6.73€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Retracción manual con 4 profundidades de corte: profundidad máxima de 76 mm
  • Tipo de hoja instalada: punta redondeada
  • Mango de nailon duradero
  • Diseño ambidiestro: orientación inversa de la hoja para zurdos
  • Finger-friendly™ El borde dura 11 veces más que el metal.
  • Menos cambios de hoja = menos lesiones
  • Reduce las lesiones y los costes
  • Hoja sin chispas, no conductiva y no magnética
  • La hoja químicamente inerte nunca se oxida
  • Hoja sin aceite ni lubricante
  • La cuchilla es segura hasta 1600 °C
  • Cuchillas compatibles: 10538, 10539, 10540
  • Incluye un orificio para cordón incorporado y un cambio rápido de la hoja
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longitud (imperial) 6,09 in
Longitud (métrico) 154,7 mm
Material GFN, POM, acero inoxidable, acero al carbono y óxido de circonio
Color Negro/Naranja
Para utilizar con (aplicación) Corte de seguridad
Incluye 1 hoja de cerámica de punta redondeada
N.° por paquete 1 unidad
Peso (imperial) 2,54 oz
Peso (métrico) 72 g
Anchura (imperial) 1,34 in
Anchura (métrico) 34 mm
Tipo de mango 5 posiciones
Tipo de producto Cuchilla de uso general