Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas manuales para GC
Código de producto. 10321005 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μl
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Calibre de aguja:
23s G
23 G
25 G
26 G
Tipo de producto:
Fijo
Jeringa para muestreador automático GC, aguja extraíble
Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija
Jeringa para muestreador automático GC, émbolo en aguja, 50 mm
Jeringa para muestreador automático GC, émbolo en aguja, 70 mm
Jeringa para muestreador automático para GC, aguja fija
Cantidad:
6/paq.
c/u
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Tipo de producto Cantidad unitSize
10321005 100 μl 25 G Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija c/u cada uno
10361195 1 μl 23 G Jeringa para muestreador automático GC, émbolo en aguja, 50 mm c/u cada uno
10752327 1 μl 23 G Jeringa para muestreador automático GC, émbolo en aguja, 70 mm c/u cada uno
13476806 5 μl 23s G Jeringa para muestreador automático para GC, aguja fija c/u cada uno
10219744 5 μl 26 G Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija c/u cada uno
10334133 10 μl 26 G Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija c/u cada uno
10531305 10 μl 26 G Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija 6/paq. paquete de 6
10771937 10 μl 26 G Jeringa para muestreador automático GC, aguja extraíble c/u cada uno
10219274 25 μl 25 G Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija c/u cada uno
10311005 25 μl 25 G Jeringa para muestreador automático GC, aguja extraíble c/u cada uno
10713287 50 μl 25 G Jeringa para muestreador automático GC, aguja extraíble c/u cada uno
10670436 250 μl 25 G Fijo c/u cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10321005 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 365H2291
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo inyecciones precisas, exactas y reproducibles de forma sencilla con las jeringas para GC Thermo Scientific™.
Logre inyecciones manuales exactas, precisas y reproducibles de forma sencilla con las jeringas para GC manuales Thermo Scientific™. Los diseños sólidos y probados sobre el terreno están optimizados para la perforación del septo. Se han fabricado con vidrio de borosilicato con bridas metálicas de acero inoxidable o latón niquelado y cubren una amplia gama de volúmenes. Las marcas fáciles de leer garantizan la reproducibilidad.
  • Las jeringas están disponibles en varios volúmenes
  • Jeringas de PTFE Luer-Lock™
  • Jeringas de PTFE Luer Slip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 100 ul; 50 mm de longitud; fija manual
Calibre de aguja 25 G
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija
Desechables No
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 100 μl
Longitud de la aguja (métrico) 50 mm
Estilo de punta de aguja bisel
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático para cromatografía de gases (GC)
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.