Learn More
Thermo Scientific™ Capsuladores y descapsuladores manuales para el sellado y desellado de viales para capsular
Tienda Thermo Scientific Productos
Descrizione
Utilice los capsuladores y descapsuladores de viales Thermo Scientific™ para colocar o retirar manualmente los tapones de rosca de los viales, respectivamente. Estos capsuladores y descapsuladores manuales están disponibles en tamaños de 8 mm, 11 mm, 13 mm y 20 mm, y permiten sellar o retirar con facilidad los tapones de rosca de forma fiable.
Specifica
Specifica
| Tipo | Descapsulador manual |
| Para utilizar con (equipo) | Viales de encapsular de 13 mm |
| Material | Acero inoxidable/aluminio |
| Línea de productos | SureSTART nivel 2 |
| Características ecológicas | ACT Ecolabel (Gold) |
| ACT Label | Yes |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.