Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Equipo de tapado y destapado de viales
- Thermo Scientific™ Capsuladores manuales, descapsuladores y pinzas de desengarce
Thermo Scientific™ Capsuladores manuales, descapsuladores y pinzas de desengarce
Código de producto. 10231585| Código de producto. | Tamaño | Tipo | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|
| 10231585 | 13 mm | Encapsulador manual (tapón flip-off) | cada uno |
| 15280389 | 8 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 14860742 | 11 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 13488988 | 20 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 10147664 | 8 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 10429454 | 11 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 10566765 | 13 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 12400268 | 20 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 10372525 | 20 mm | Encapsulador manual (tapón flip-off) | cada uno |
| 10250535 | 28 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 10773667 | 30 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 10229964 | 32 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 11528470 | 11 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 11538470 | 20 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 15290389 | 8 mm | - | cada uno |
| 15188784 | 20 mm | - | cada uno |
| 10259614 | 8 mm | Descapsulador manual | cada uno |
| 10488084 | 11 mm | Descapsulador manual | cada uno |
| 10240535 | 13 mm | Descapsulador manual | cada uno |
| 10279364 | 20 mm | Descapsulador manual | cada uno |
| 12852344 | 28 mm | Descapsulador manual | cada uno |
| 10301535 | 30 mm | Descapsulador manual | cada uno |
| 11528240 | 32 mm | Descapsulador manual | cada uno |
| 11564815 | 20 mm | Capsulador manual | cada uno |
| 10530303 | 11 mm | Descapsulador manual | cada uno |
| 10143362 | 20 mm | Descapsulador manual | cada uno |
| 12054907 | 11 mm | Pinzas de retirada de tapones manual | cada uno |
| 10299454 | 13 mm | Pinzas de retirada de tapones manual | cada uno |
| 10066164 | 20 mm | Pinzas de retirada de tapones manual | cada uno |
| 10200205 | 30 mm | Pinzas de retirada de tapones manual | cada uno |
Inicie sesión para ver el stock
Descripción
Obtenga unos encapsulados seguros y repetibles o retire cierres con el mínimo riesgo de daños con los capsuladores, descapsuladores y pinzas de desengarce manuales Thermo Scientific™. También se pueden utilizar con viales National o Chromacol.
- Ajustados de fábrica para capsular cierres de grosor estándar
- El tornillo de ajuste del mango ajustable permite la capsulación adecuada con se
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Capsulador manual, abatible |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Tipo | Encapsulador manual (tapón flip-off) |
| Para utilizar con (equipo) | Vial National, vial Chromacol, encapsulado repetible, retirar cierre, acoplar cierres a la cromatografía, vial de suero |
| Tamaño | 13 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía industrial |
| Línea de productos | Nacional |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.