Learn More
Mecmesin™ Medidor de control digital y manual
Código de producto. 11923998
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Medidor de control digital y manual
Código de producto.
11923998 Medidor de control digital y manual
1 options
Código de producto. 11923998 Proveedor Mecmesin™ N.º de proveedor 876107
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Includes
Adaptador de potencia, cinco pilas AAA
Medidor de par de torsión digital preciso y de bajo coste
  • Práctico y fácil de utilizar
  • Medidor de par de torsión digital de bajo coste
  • Se adapta a cualquier muestra con forma de hasta 19,05 cm
  • Poca necesidad de mantenimiento.
  • Capacidades de prueba de campo con carcasa protectora a prueba de salpicaduras
  • Capacidad: 60kg
  • Fuerza: 6 N
  • Tasa de muestreo: 5000 Hz
  • Alimentación (VCA): 115
Especificaciones
Tipo de producto Medidor de par de torsión digital de control manual
Descripción Fuerza: 6N
Para utilizar con (aplicación) Calcula el par de torsión.