Learn More
Slice™ Cortador de cartón manual
Descripción
- Tipo de hoja instalada: Punta redondeada para evitar perforaciones; sobresale en el ángulo correcto para cortar cartón de manera efectiva
- Mango de nailon duradero con funda metálica resistente a la acetona
- Diseño ambidiestro
- Cuchillas compatibles: 10526, 10528
- Finger-friendly™ El filo se mantiene afilado 11 veces más que el metal; seguro al tacto
- La hoja químicamente inerte nunca se oxida
- Hoja sin chispas, no conductiva y no magnética
- Hoja sin aceite ni lubricante
- Reduce las lesiones y los costes
- Cambio de hoja sin herramienta
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Papers, Bags, Boxes, Tubes |
| Longitud (imperial) | 3,57 in |
| Longitud (métrico) | 90,8 mm |
| Material | GFN, aluminio y óxido de circonio |
| Color | Gris/naranja |
| Para utilizar con (aplicación) | Corte de seguridad |
| Incluye | 1 hoja de cerámica de punta redondeada |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Peso (imperial) | 0,73 oz |
| Peso (métrico) | 20,7 g |
| Mostrar más |