Learn More
Slice™ Cortador de caja manual
Descripción
- Tipo de mango: 3 posiciones
- Mango protector ergonómico de gancho en J
- Cuchillas compatibles: 10404, 10408
- Finger-friendly™ El borde se mantiene nítido 11 veces más tiempo
- Reduce las lesiones y los costes
- Hoja sin chispas no conductora
- Incluye 1 cuchilla de seguridad de doble cara y punta redonda.
- Diseño ambidiestro
- Ganador del premio Red Dot Design
- La hoja se extiende a dos profundidades de corte diferentes
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Papers, Bags, Boxes, Tubes |
| Longitud (imperial) | 6,69 in |
| Longitud (métrico) | 170 mm |
| Material | TPEE, GFN, POM, acero al carbono y óxido de circonio |
| Color | Negro/Naranja |
| Para utilizar con (aplicación) | Corte de seguridad |
| Incluye | 1 hoja de seguridad de doble cara y punta redonda |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Peso (imperial) | 3,54 oz |
| Peso (métrico) | 100,3 g |
| Mostrar más |