Learn More
Welch™ Válvula de bola manual
Código de producto. 10576122 Tienda Welch Ilmvac Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Válvula esférica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10576122 Válvula esférica cada uno
1 options
Código de producto. 10576122 Proveedor Welch™ N.º de proveedor 700048
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Utilice estas válvulas de dos vías en una amplia variedad de aplicaciones de alta presión. Las válvulas esféricas manuales Welch Ilmvac™ proporcionan un flujo sin restricciones que no permite restricciones de producto a través de la válvula.
  • Válvula esférica de dos vías, DN 25
  • Latón niquelado
  • Funcionamiento manual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de alta presión
Cantidad 1 unidad
Tipo Válvula esférica