Learn More
HUBER Bypass ajustable manualmente
Descripción
Derivación ajustable manualmente G3/4 para UC
- Incluye manómetro individual
- Intervalo de temperatura: De -20 °C a 150 °C
- Escala de 0 a 10 bar, para UC con bomba de 4 bar máx., con diámetro de 63 mm, radial, aislado térmicamen
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Unichiller |
| Tipo | Derivación |
| Incluye | Manómetro |
| Tamaño | G3/4 |