Learn More
Manool, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Manool |
| CAS | 596-85-0 |
| Fórmula molecular | C20 H34 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2-Oxoethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, (tert-Butoxycarbonylamino)acetaldehyde, 1,1-Dimethylethyl 2-oxoethylcarbamate, 2-(tert-Butoxycarbonylamino)ethanal, 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]acetaldehyde, Boc-aminoacetaldehyde, N-(2-Oxoethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)aminoacetaldehyde, N-(tert-Butyloxycarbonyl)aminoacetaldehyde, N-Boc-2-aminoacetaldehyde, N-Boc-glycinal, N-tert-Butoxycarbonylglycinal, tert-Butyl (2-Oxoethyl)carbamate, tert-Butyl N-(2-Oxoethyl)carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H34O/c1-7-19(5,21)14-11-16-15(2)9-10-17-18(3,4)12-8-13-20(16,17)6/h7,16-17,21H,1-2,8-14H2,3-6H3/t16-,17-,19+,20+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@](O)(CC[C@H]1C(=C)CC[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]12C)C=C |
| Nombre IUPAC | (3S)-5-[(1S,4aS,8aS)-5,5,8a-trimetil-2-metilideno-3,4,4a,6,7,8-hexahidro-1H-naftalen-1-il]-3-metilpent-1-en-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 290.483 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.261 |