Learn More
VACUUBRAND™ Manómetros
Click to view available options
Intervalo de presión:
De 0 a 6 bar
De 1 a 1000 mbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para dispositivo de ajuste de vacío |
| Para utilizar con (equipo) | Para dispositivo de ajuste de vacío |
| Intervalo de presión | De 1 a 1000 mbar |
| Tipo de producto | Manómetro |