Learn More
BD™ Placas de agar de sal de manitol
Descripción
El agar de sal de manitol es una formulación ideada por Chapman para la diferenciación de estafilococos coagulasa positivos (por ejemplo, Staphylococcus aureus) a partir de estafilococos coagulasa negativos.
- Se utiliza para aislar estafilococos de muestras clínicas, de cosméticos y en pruebas de límite microbiano.
- Contiene peptonas y extracto de carne de vacuno, que proporcionan nutrientes esenciales.
- La concentración de cloruro de sodio al 7,5 % provoca la inhibición parcial o completa de organismos bacterianos distintos de los estafilococos.
- La fermentación del manitol, como indica un cambio en el indicador de rojo fenol, ayuda a diferenciar las especies de estafilococos.
- Los estafilococos positivos producen colonias amarillas y un medio amarillo; los estafilococos negativos producen colonias rojas y no cambian de color el indicador.
Se suministra en placas Stacker™ listas para usar
- Los medios preparados en placa están listos para su uso inmediato
- Con control microbiológico para el aislamiento perfecto de microorganismos
- La tapa y el fondo especializados permiten que las placas se enclaven y se apilen sin resbalar
- El diseño especial separa fácilmente sin agitar la muestra
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EP/USP |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en la oscuridad en la funda original a 2°-8 °C |
| Detecta | Estafilococos |
| Formato | Placas de cultivo preparado |
| Tipo de producto | Placas Stacker™ preparadas para agar de sal de manitol |
| Clase de organismo diana | Staphylococcus aureus |
| Formulación | Por 1 l preparado: Extracto de carne de vacuno 1 g, digestión pancreática de caseína 5 g, digestión péptica de tejido animal 5 g, cloruro de sodio 75 g, D-manitol 10 g, rojo fenol 0,025 g, agar 15 g |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento selectivo de estafilococos y detección de Staphylococcus aureus |
| Condiciones de incubación | 35 ± 2 °C en una atmósfera aeróbica |
| Tiempo de incubación | 48-72 horas |
| Mostrar más |