Learn More
Thermo Scientific™ Agar de sal de manitol
Código de producto. 10473663
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Color:
Rosa antiguo, transparente
Origen de fabricación:
Alemania
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Formato Color Origen de fabricación Tamaño de la unidad
10473663 Monoplaca de 90 mm Rosa antiguo, transparente Alemania paquete de 10
1 options
Código de producto. 10473663 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5027A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.07€
    8.83€ / paquete de 10
    Ahorro 4.24€
    32% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Detecte, aísle y cuente provisionalmente los estafilococos patógenos en leche, alimentos, pescado y otras muestras a la vez que la mayoría del resto de las bacterias se inhiben.
Detecte, aísle y cuente provisionalmente los estafilococos patógenos en leche, alimentos, pescado y otras muestras a la vez que la mayoría del resto de las bacterias se inhiben, a excepción de unas cuantas especies halofílicas, con el agar de sal de manitol Thermo Scientific™. Busque las colonias rodeadas por zonas de color amarillo intenso para identificar los estafilococos coagulasa-positivos. Los estafilococos no patógenos producen colonias con zonas de color morado rojizo.
Diferencie de forma clara y sencilla Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. La mayoría del resto de bacterias se inhiben por la alta concentración de sal.
El Staphylococcus aureus es un coco coagulasa positivo, catalasa positivo y grampositivo que aparece solo o formando pares, tétradas, cadenas cortas y en racimo. Suele estar presente en la piel y en la nariz de individuos sanos, pero también es una de las principales causas de infección tanto en entornos sanitarios como en comunidades de todo el mundo. El Staphylococcus aureus
puede producir diversos síndromes con manifestaciones clínicas, tales como infecciones de piel y tejidos blandos, empiema, infecciones del torrente sanguíneo, neumonía, osteomielitis, artritis séptica, endocarditis, septicemia y meningitis.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rosa antiguo, transparente
Contenido y almacenamiento 2° to 12°C, in the dark
Descripción Agar de sal de manitol
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.