Learn More
Manitol, Mikromol™
Descripción
Manitol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Mannitol |
| CAS | 69-65-8 |
| Nombres de analitos o componentes | D-Mannitol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H14 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Mannitol, d-Mannitol, D-Mannitol, Cordycepic acid (6CI,7CI), Mannitol, D- (8CI), Brightmoon, Bronchitol, Cerestar 16700, D-(-)-Mannitol, D-Mannit, Diosmol, E 421, Isotol, Manicol, Maniton S, Manna sugar, Mannidex, Mannidex 16700, Mannigen, Mannistol, Mannit, Mannit 60, Mannit P, Mannit S, Mannite, Mannitol 35, Mannitol 60, Mannitol P 60, Mannitol SD 200, Mannitolum, Mannogem 2080, Mannogem EZ, Marine Crystal, Nonpareil 108, Nonpareil 108(200), Orocell 200, Osmitrol, Osmosal, Parteck 300, Parteck Delta M, Parteck M 100, Parteck M 200, Parteck M 300, Partek M, Pearlitol, Pearlitol 100, Pearlitol 100SD, Pearlitol 160C, Pearlitol 2005D, Pearlitol 200SD, Pearlitol 25C, Pearlitol 50C, Pearlitol SD 100, Perlitol SD 200, Perteck M, PharmMannidex, PharmMannidex 16701, Resectisol, Lactitol Monohydrate Impurity C, Sorbitol Impurity A, myo-Inositol Impurity A, Lactitol Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4R,5R)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol |
| Mostrar más |