Learn More
Manitol, LoGiCal
Código de producto. 30458896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458896 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458896 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0654.00
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Manitol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Mannitol
CAS 69-65-8
Nombres de analitos o componentes D-Mannitol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H14 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Mannitol, d-Mannitol, D-Mannitol, Cordycepic acid (6 CI,7 CI), Mannitol, D- (8 CI), Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C, Pearlitol 50 C
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12 H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 182.17
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.079 g/mol