Learn More
Manninotriose, MedChemExpress
Código de producto. 16479188
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16479188 10 mg 10 miligramos
16471598 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 16479188
Marca: Medchem Express HYN0913
MedChemExpress Manninotriose is a novel and important player in the RFO(Raffinose family oligosaccharides) metabolism of red dead deadnettle; potential to improve the side effects of MTX for ALL treatment.
Manninotriose is a novel and important player in the RFO(Raffinose family oligosaccharides) metabolism of red dead deadnettle
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manninotriose
CAS 13382-86-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H32O16
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (198.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 83.3 mg/mL (165.13 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)CO[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]1O)O)O[C@@H]1CO[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]2O)O)O[C@@H]2CO
Peso molecular (g/mol) 504.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.44
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid