Learn More
Manitimus, MedChemExpress
Código de producto. 16470436
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470436 20 mg 20 miligramos
16466177 5 mg 5 miligramos
16413458 10 mg 10 miligramos
16410809 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16470436 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101603
MedChemExpress Manitimus is an inhibitor of dehydroorotate dehydrogenase, and a potent immunosuppressive drug.
Manitimus is an inhibitor of dehydroorotate dehydrogenase, and a potent immunosuppressive drug.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manitimus
Forma física Solid
CAS 202057-76-9
Color Amarillo claro
Cantidad 20 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H11F3N2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo FK778
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (811.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES C#CCC/C(O)=C(C#N)/C(NC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=O.[(Z)]
Peso molecular (g/mol) 308.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.26
Porcentaje de pureza 97.3%