Learn More
BUCHI Conjunto de prueba de diferencia de presión del colector para Lyovapor™
Tienda Buchi ProductosDescripción
- Determinar la finalización del punto final en una configuración de colector
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Liofilizador de sobremesa |
| Capacidad (métrico) | 4,5 L |
| N.º de estantes | 0 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente a -105 °C |
| Material | Acero inoxidable |
| tipo de tapón | Norteamérica |
| Tensión | 220/240 V |