Learn More
Manidipine dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16457286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16457286 100 mg 100 miligramos
16443337 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16457286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17403
MedChemExpress Manidipine dihydrochloride (CV-4093) is a dihydropyridine compound and a calcium channel blocker for Ca2+ current with IC50 of 2.6 nM.
Manidipine dihydrochloride (CV-4093) is a dihydropyridine compound and a calcium channel blocker for Ca2+ current with IC50 of 2.6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manidipine dihydrochloride
CAS 89226-75-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H40Cl2N4O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo CV-4093
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (73.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)OCCN3CCN(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)CC3.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 683.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 683.62
Porcentaje de pureza 98.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation