Learn More
Mangiferina, TRC
Código de producto. 30133964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133964 250 mg 250 miligramos
30137060 1 g 1 g
30005412 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133964 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM163800250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4773-96-0
Fórmula molecular C19 H18 O11
Peso molecular (g/mol) 422.34
Sinónimo 9H-Xanthen-9-one, 2-β-D-glucopyranosyl-1,3,6,7-tetrahydroxy-, Mangiferin (6CI,7CI,8CI), 1,3,6,7-Tetrahydroxyxanthone-C2-β-D-glucoside, 2-C-β-D-Glucopyranosyl-1,3,6,7-tetrahydroxyxanthone, 2-β-D-Glucopyranosyl-1,3,6,7-tetrahydroxy-9H-xanthen-9-one, Alpizarin, Alpizarine, Aphloiol, Chinomin, Chinonin, Hedysarid, NSC 248870, Shamimin
Nombre IUPAC 1,3,6,7-tetrahidroxi-2-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-2-il]xanteno-9-uno
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3Oc4cc(O)c(O)cc4C(=O)c3c2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mangiferin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18O11/c20-4-11-15(25)17(27)18(28)19(30-11)12-8(23)3-10-13(16(12)26)14(24)5-1-6(21)7(22)2-9(5)29-10/h1-3,11,15,17-23,25-28H,4H2/t11-,15-,17+,18-,19+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.0849
Porcentaje de pureza >95%