Learn More
Mangiferin, MedChemExpress
Código de producto. 16478938
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478938 10 mg 10 miligramos
16474807 50 mg 50 miligramos
16439046 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16478938 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0290
MedChemExpress Mangiferin is a Nrf2 activator. Mangiferin suppresses nuclear translocation of the NF-κB subunits p65 and p50. Mangiferin exhibits antioxidant, antidiabetic, antihyperuricemic, antiviral, anticancer and antiinflammatory activities.
Mangiferin is a Nrf2 activator. Mangiferin suppresses nuclear translocation of the NF-κB subunits p65 and p50. Mangiferin exhibits antioxidant, antidiabetic, antihyperuricemic, antiviral, anticancer and antiinflammatory activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mangiferin
Forma física Solid
CAS 4773-96-0
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18O11
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 31.25 mg/mL (73.99 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O1)[C@@H](O)[C@@H]1C2=C(O)C3=C(C=C2O)OC4=CC(O)=C(O)C=C4C3=O
Peso molecular (g/mol) 422.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.34
Porcentaje de pureza 98.34%