Learn More
Manganeso, TRC
Código de producto. 30470049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470049 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30470049 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM500500100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese
CAS 7439-96-5
Cantidad 100 g
Fórmula molecular Mn
Sinónimo Manganese, Amiplus Mn, Basfoliar Manganes, Colloidal manganese, Cutaval, Ele-Max Manganese, JIS-G 1213, MNE 06PB, Manganese element, Manganese-55, Oligo-Mn, SuperMan, Teprosyn Mn, Mangan, Mn
Fórmula InChI InChI=1S/Mn
SMILES [Mn]
Nombre IUPAC Manganeso
Peso molecular (g/mol) 54.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 54.938