Learn More
Telururo de manganeso, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357848
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11357848 10 g 10 g
11347848 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11357848
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036389.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12032-88-1 | MnTe | 182.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12032-88-1
Fórmula molecular MnTe
Peso molecular (g/mol) 182.54
Número MDL MFCD00049487
Clave InChI VMINMXIEZOMBRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo manganese telluride, telluroxomanganese, manganese monotelluride, manganous telluride, manganese ii telluride, manganese 2+ telluride
PubChem CID 82828
Nombre IUPAC telanilidenomanganeso
SMILES [Mn]=[Te]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese telluride
Color Gris
Forma física Masa de 10 mm y hacia abajo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.54
Porcentaje de pureza 99.9%