Learn More
Monohidrato de Sulfato de Manganeso, TRC
Código de producto. 30138149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138149 10 g 10 g
30137488 50 g 50 g
30008300 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138149 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM16432010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-96-5
Fórmula molecular Mn . O4 S . H2 O
Peso molecular (g/mol) 169.02
Sinónimo Manganese sulfate monohydrate, Manganese Mesosulfate (MnSO4.H2O), Sulfuric Acid Manganese(2+) Salt Monohydrate, Manganese Monosulfate Monohydrate, Manganese Sulfate (MnSO4) Monohydrate, Manganese Sulfate Monohydrate, Manganese(2+) Sulfate Monohydrate, Manganese(II) Sulfate Monohydrate, Manganous Sulfate Monohydrate, Sulfuric Acid Manganese salt (1:1) Monohydrate
Nombre IUPAC manganeso(2+);sulfato;hidrato
SMILES O.[Mn+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese Sulfate (AS)
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.9003